559695
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
formulario
solid
mp
185-189 °C (lit.)
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)15(12,13)14/h1-3H,(H2,12,13,14)
Clave InChI
QEYFUGSQLUIFQY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable