Merck
559393
Sigma-Aldrich
1-Cyano-1-phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F3CC(CN)(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
201.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
72-76 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
nitrile
phenyl
cadena SMILES
OC(C#N)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)8(14,6-13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,14H
Clave InChI
FFXHDJHFAYTIHJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)