Merck
559199
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-iodobenzoyl)acetate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4COCH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
318.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.6070 (lit.)
densidad
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
iodo
ketone
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C11H11IO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Clave InChI
DOIUIJYPQHAHLM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Synthesis of trisubstituted pyrroles via rearrangement reactions catalyzed by Ir catalyst
  • Preparation of biologically active molecules
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)