Merck
559148
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-methylbenzoyl)acetate
97%
Sinónimos:
Ethyl 2-(2-methylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-(2-methylphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl 3-oxo-3-(o-tolyl)propanoate, Ethyl o-methylbenzoylacetate, Ethyl o-toluoylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4COCH2CO2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5255 (lit.)
bp
256-257 °C (lit.)
densidad
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
UNULPFKXRJPSCO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl (2-methylbenzoyl)acetate is a β-keto ester. It undergoes Co/Mn mediated oxidative coupling reaction with various indole derivatives.[1]
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of highly substituted furans by tandem condensation-cyclization reactions using bismuth triflate catalyst
  • Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling
  • Enantioselective ruthenium-catalyzed hydrogenation
  • Preparation of cambinol analogs for sirtuin inhibition with antitumor action
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling of indoles with ?-keto esters via dioxygen activation: an efficient access to ketonization-olefination of indoles.
Wu W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(34), 9660-9662 (2011)