Merck
559113
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-trifluoromethylbenzoyl)acetate
Sinónimos:
Ethyl 3-oxo-3-(2-trifluoromethylphenyl)propanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4COCH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
260.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refracción
n20/D 1.4875 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
densidad
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-5-3-4-6-9(8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
Clave InChI
KMPAHDWULITWIH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)