Merck
558885
Sigma-Aldrich
Poly[((S)-(−)-1-(4-nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl)methacrylate-co-methyl methacrylate]
chromophore monomer 20-25 mol %
About This Item
Fórmula lineal:
(C15H18N2O4)m(C5H8O2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Formulario
solid
composición
chromophore monomer, 20-25 mol %
temperatura de transición
Tg 47 °C (DSC)
solubilidad
chloroform: soluble
toluene: soluble
Aplicación
Polymer for nonlinear optical (NLO) applications.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)