Merck
558710
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
273.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D >1.5770 (lit.)
densidad
1.850 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(ccc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrClFO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)9)12(8,10)11/h1-3H
Clave InChI
IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)