Merck
557277
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BClFO2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
272-277 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(Cl)cc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clave InChI
VPOGMSLEVIXAAC-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)