Merck
557250
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H2ClF(CH3)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
150-154 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Cc1ccc(F)c(B(O)O)c1Cl
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clave InChI
FOZVMQJCNIKFOB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)