Merck
557072
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5285 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
densidad
1.060 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccccc1CN=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-5-3-2-4-8(9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
DTKFYMTVYBPJRC-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Refrigerate
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)