Merck
556890
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one
95%
Sinónimos:
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
254.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
mp
335 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=NN(C(=O)C1)c2cccc(c2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H10N2O4S/c1-7-5-10(13)12(11-7)8-3-2-4-9(6-8)17(14,15)16/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,14,15,16)
Clave InChI
VEMGKBUHUTYHHA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-(3-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone [1-(3′-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone] may be used to synthesize α-Pigment Yellow 191.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The first crystal structures of industrial laked yellow pigments determined by X-ray powder diffraction.
Martin U Schmidt et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(2), 338-341 (2008-12-02)