Merck
556734
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)propanamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4NHC(O)CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
92-96 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H12N2O/c1-2-9(12)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
VGDKCRMZIWPMPW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)