Merck
556610
Sigma-Aldrich
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
97% (GC)
Sinónimos:
Benzo[1,2,5]oxadiazole-5-carboxylic acid, Benzo[c ][1,2,5]oxadiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97% (GC)
mp
157-160 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9-12-8-5/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)