Merck
556602
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzenesulfonic acid monohydrate
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
80,70 €
80,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
80,70 €
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4SO3H · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
255.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
80,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
90-93 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
sulfonic acid
cadena SMILES
O.OS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO3S.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10);1H2
Clave InChI
JHULXEZFSDUIRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1