Merck
555924
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,6-difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6F2H2SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
291.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D >1.566 (lit.)
bp
266 °F (lit.)
densidad
1.930 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1cc(F)c(c(Br)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2BrClF2O2S/c7-4-1-3(9)2-5(10)6(4)13(8,11)12/h1-2H
Clave InChI
LBDIILUAEZRJMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)