555878
Chloromethyl(dimethyl)silane
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
densidad
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][Si](C)(C)CCl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2)3-4/h5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
BHLKIZCNPYDMOY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup