Merck
55543
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-Hydroxy-o-anisaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Beilstein:
2045122
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: linker
mp
158-161 °C
grupo funcional
carbonyl
hydroxyl
arquitectura del polímero
functionality: heterobifunctional
cadena SMILES
OC1=CC(OC)=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Mathias Dimde et al.
Biomaterials science, 5(11), 2328-2336 (2017-10-17)
In the present study, a pH sensitive nanogel platform for gene delivery was developed. The cationic nanogels based on dendritic polyglycerol (dPG) and low molecular weight polyethylenimine units were able to encapsulate siRNA during the manufacturing process. The thiol-Michael nanoprecipitation