Merck
555401
Sigma-Aldrich
mono-Methyl isophthalate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CO2H)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 555401, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
mp
194-196 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Exploited in the synthesis of polymer films.[1]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 1668-1681 (2004)