555282
Cesium chloride/sodium chloride (2:1) eutectic
AnhydroBeads™, 99.99% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
AnhydroBeads™
Nivel de calidad
Análisis
99.99% trace metals basis
impurezas
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
497-500 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cs+].[Cs+]
InChI
1S/3ClH.2Cs.Na/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
Clave InChI
OLSYZSZVAMPEGY-UHFFFAOYSA-K
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)