Merck
554111
Sigma-Aldrich
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(OCH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
247.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.549 (lit.)
bp
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(Br)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-5-4-6(10)8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
HKCQJLVIFMFOTG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene can be prepared from 1,2,3-(trimethoxy)benzene via bromination.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemo-and Regioselective Bromination of Aromatic Compounds in the Presence of ?-picolinium Bromochromate (?-PBC)/CH.
Mahmoodi NO, et al.
Orient. J. Chem., 27(2), 429-434 (2011)