Merck
553751
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-chloropyridine
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
13,25 €
25 G
81,00 €
13,25 €
Precio de catálogo26,50 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
13,25 €
25 G
81,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrClN
Número de CAS:
Peso molecular:
192.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
13,25 €
Precio de catálogo26,50 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
54-57 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
Clc1ncccc1Br
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
Clave InChI
HDYNIWBNWMFBDO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Bromo-2-chloropyridine can be synthesized from 3-amino-2-chloropyridine[1][2] or 2-chloro-3-pyridinamine.[3]
Aplicación
3-Bromo-2-chloropyridine may be used to synthesize:
  • acetylenic dipyridone[3]
  • 3-ethynyl-2-(phenylmethoxy)-pyridine[3]
  • nemertelline[2]
  • ortho-chlorodiheteroarylamine4 or 2-chloro-N-(2,3,7-trimethylbenzo[b]thien-6-yl)pyridin-3-amine[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maria-João R P Queiroz et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(20), 6827-6831 (2006-07-18)
ortho-Chlorodiarylamines in the 2,3,7-trimethylbenzo[b]thiophene series were prepared in high yields (70-85%) by C-N palladium-catalyzed cross-coupling using P(t-Bu)(3) as ligand and NaOt-Bu as base. A palladium-assisted C-C intramolecular cyclization of the coupling products gave thienocarbazoles and the dechlorinated diarylamines. Studies of
Use of hydrogen bonds to control molecular aggregation. behavior of dipyridones and pyridone-pyrimidones designed to form cyclic triplexes.
Boucher E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(5), 1408-1412 (1995)
Synthesis of novel halopyridinylboronic acids and esters. Part 2: 2, 4, or 5-Halopyridin-3-yl-boronic acids and esters.
Bouillon A, et al.
Tetrahedron, 58(17), 3323-3328 (2002)
Synthesis of the first thieno-d-carboline: Fluorescence studies in solution and in lipid vesicles.
Queiroz MJRP, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 181(2), 290-296 (2006)
Alexandre Bouillon et al.
The Journal of organic chemistry, 68(26), 10178-10180 (2003-12-20)
Regioselective and univocal Suzuki cross-coupling reactions performed on halopyridinyl boronic acids provide a flexible and versatile route to a multigram scale synthesis of 2,2'-dichloro-3,4'-bipyridine 14, which allows couplings with excess pyridin-3-yl boronic acid to give a new and efficient two-step