Merck
553522
Sigma-Aldrich
Octyldecyl-functionalized silica gel
extent of labeling: 9-13% carbon loading
Seleccione un Tamaño
100 G
300,00 €
300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
300,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Extensión del etiquetado
9-13% carbon loading
Nivel de calidad
cadena SMILES
O=[SiH2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38.H2OSi/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-2/h3-18H2,1-2H3;2H2
Clave InChI
RZIRKXZVWWLAMH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)