Merck
553425
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4BrOCHF2
Número de CAS:
Peso molecular:
223.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
densidad
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
Clave InChI
ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)