Merck
551821
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4F3N2OS
Número de CAS:
Peso molecular:
197.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
246-250 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cc(nc(S)n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2OS/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
Clave InChI
YZAOETRYQWFEOY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol (HTPT) can form a stable monolayer on the Au(111) surface.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
EC-STM Study of Potential-Controlled Adsorption of Substituted Pyrimidinethiol on Au (111).
Sek S.
Langmuir, 25(23), 13488-13492 (2009)