Merck
551260
Sigma-Aldrich
5-Oxo-1-phenyl-2-pyrazolin-3-carboxylic acid
Sinónimos:
1-Phenyl-3-carboxy-5-pyrazolone, 3-Carboxy-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Seleccione un Tamaño
25 G
161,00 €
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
161,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
204.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
161,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
237 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)C1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O3/c13-9-6-8(10(14)15)11-12(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,14,15)
Clave InChI
IMZSHPUSPMOODC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in synthesis of:
  • Pyrazolone derivatives for antiprion activity via heterocyclocondensation
  • Heterocyclic thiazolidinone and azetidinone compound for antibacterial studies
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)