Merck
551198
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)-3-buten-1-ol
97%
Sinónimos:
1-p-Tolyl-but-3-en-1-ol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH(OH)CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5270 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
densidad
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)C(O)CC=C
InChI
1S/C11H14O/c1-3-4-11(12)10-7-5-9(2)6-8-10/h3,5-8,11-12H,1,4H2,2H3
Clave InChI
RCKGDEZXTBRGHR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(4-Methylphenyl)-3-buten-1-ol (1-p-tolyl-but-3-en-1-ol) is a homoallylic alcohol derivative. It can be prepared by the allylation of 4-methylbenzaldehyde using potassium allyltrifluoroborate in the presence of 18-crown-6.[1] It can undergo Prins cyclization with in the presence of cellulose-sulfonic acid to form the corresponding tetrahydropyran-4-ol.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cellulose-SO3H as a recyclable catalyst for the synthesis of tetrahydropyranols via Prins cyclization.
Reddy BVS, et al.
Tetrahedron Letters, 51(50), 6511-6515 (2010)
Fernanda C G Barbosa et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(12), 14099-14110 (2012-11-30)
An efficient method for the allylation of aldehydes containing a broad range of functional groups using potassium allyltrifluoroborate is described. The reaction utilizes a catalytic amount of 18-C-6 in biphasic media under open atmosphere and room temperature to provide the