550760
3-Iodobenzaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
57-60 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Ic1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
Clave InChI
RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- 3-iodocinnamic acid
- 3-(3-hydroxy-3-methylbut-1-yn-1-yl)benzaldehyde
- 1,3-dihydroxy-2-(3-iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazolidine
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable