Merck
550515
Sigma-Aldrich
3-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic acid
93%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H9(O)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
93%
cadena SMILES
OC(=O)C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
Clave InChI
WATQNARHYZXAGY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic acid is a cyclic keto acid that can be prepared starting from 2-acetoxy-1,4-ethoxycarbonylcyclohex-1-ne.
Aplicación
3-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic acid (3-oxocyclohexanecarboxylic acid) may be used in the preparation of 9-(4-chlorobenzoyl)-6-methoxy-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-2-carboxylic acid by reacting with 4-chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzohydrazide hydrochloride via Fischer indolization.
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Development of potent and selective indomethacin analogues for the inhibition of AKR1C3 (type 5 17?-hydroxysteroid dehydrogenase/prostaglandin F synthase) in castrate-resistant prostate cancer.
Liedtke AJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 56(6), 2429-2446 (2013)
2,3-Donor-Acceptor-Substituted 1,3-Butadienes. Synthesis by SO2-extrusion from 3-sulfolenes and diels-alder reactions.
Hoffmann R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 336(4), 343-349 (1994)