Merck
549878
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
218.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
129-133 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(OC)nc(n1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4S/c1-12-5-4-6(13-2)9-7(8-5)14(3,10)11/h4H,1-3H3
Clave InChI
ITDVJJVNAASTRS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine can be prepared by the oxidation of 2-methylthio-4,6-dimethoxypyrimidine.[1]
Aplicación
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine may be used in the microwave assisted preparation of 4,6-dimethoxy-N-methylpyrimidin-2-amine by reacting with methylamine.[2] It may also be used to prepare 2′-pyrimidinecarbonylsulfonanilide derivatives with potent herbicidal activity.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tunable push-pull interactions in 5-nitrosopyrimidines.
Procha'zkova' E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(9), 3780-3789 (2016)
A Facile Synthesis of 4, 6-Dimethoxy-2-methylsulfonylpyrimidine.
Xu D, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(1), 313-313 (2014)
Synthesis and herbicidal activity of sulfonanilides having a pyrimidinyl-containing group at the 2'-position.
Yoshimura T, et al.
Journal of Pesticide Science, 36(11), 212-220 (2011)