549827
4-Bromophenoxyacetic acid
95%
About This Item
Ensayo
95%
impurezas
4.5% 4-bromophenoxy alcohol.
mp
149-153 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)COc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
SZEBGAQWWSUOHT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)