549762
Ethyl 6,8-dichlorooctanoate
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
densidad
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCC(Cl)CCCl
InChI
1S/C10H18Cl2O2/c1-2-14-10(13)6-4-3-5-9(12)7-8-11/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
RFYDWSNYTVVKBR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It may also be used as a starting material to synthesize:
- 6,8-Dibenzylmercaptooctanoic acid, an intermediate for the preparation of DL-α-lipoic acid.[3]
- Ethyl 5,7-dichloroheptanoate, an intermediate for the preparation of DL-1,2-dithiolane-3-butyric acid.[4]
- 7-Bromo-1,3-dichloroheptane, an intermediate for the preparation of DL-12-dithiolane-3-butanesulfonamide.[5]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)