Merck
549576
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OC6H3(NO2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
211.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
148-151 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO5/c1-2-15-8-5-6(10(13)14)3-4-7(8)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BSIOETYGDXDWBR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable