549207
5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole
97%
Sinónimos:
3-Amino-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
148-151 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc(N)[nH]n2
InChI
1S/C10H11N3/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,1H3,(H3,11,12,13)
Clave InChI
GVPFRVKDBZWRCZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a starting material for preparing 2,5-bis(4-methylphenyl)-7-phenyl-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3,6-dicarbaldehyde, a potential precursor for building bioactive fused polycyclic pyrazoles.[2]
- To synthesize 4-hetarylpyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazines under microwave conditions and in the absence of solvent.[3]
- To synthesize 5-cyano-6,7-dihydro-3-(4-methylphenyl)-6-oxo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylates by reacting with dialkyl dicyanofumarates.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)