548995
2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
161-162 °C (lit.)
densidad
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
XBBGYSIEJHXPLL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?