Merck
548723
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3HBrCl2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
mp
223 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Clc1nc(Br)[nH]c1Cl
InChI
1S/C3HBrCl2N2/c4-3-7-1(5)2(6)8-3/h(H,7,8)
Clave InChI
SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole is a halogenated imidazole derivative that can be prepared via bromination of 4,5-dichloroimidazole using bromine.
Aplicación
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole may be used in the synthesis of 1-methoxymethyl-2-bromo-4,5-dichloroimidazole, which shows potent insecticidal activity. It may also be used to synthesize 2-substituted 4,5-dichloroimidazoles, via a novel approach that avoids the need for N-protection.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Insecticidal Activity of Novel Trihaloimidazole Derivatives against a Wild Colony of German Cockroaches (Blattella germanicd).
Tomioka H, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 55(6), 1601-1606 (1991)
Synthesis of some dihydroxyphenyl 4, 5-dichloroimidazol-2-yl ketones: compounds related to pyoluteorin.
Dirlam JP, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(11), 2196-2199 (1982)