Merck
548324
Sigma-Aldrich
Zinc(II) tetranitrophthalocyanine
Sinónimos:
Zinc tetranitrophthalocyanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H12N12O8Zn
Número de CAS:
Peso molecular:
757.90
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
formulario
solid
mp
239 °C (dec.) (lit.)
λmáx.
642 nm in acetone
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Zn]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)[N+]([O-])=O)c9ccc(cc79)[N+]([O-])=O)c%10ccc(cc%10c6n3)[N+]([O-])=O)c2c1
InChI
1S/C32H12N12O8.Zn/c45-41(46)13-1-5-17-21(9-13)29-33-25(17)37-30-22-10-14(42(47)48)2-6-18(22)27(34-30)39-32-24-12-16(44(51)52)4-8-20(24)28(36-32)40-31-23-11-15(43(49)50)3-7-19(23)26(35-31)38-29;/h1-12H;/q-2;+2
Clave InChI
YQDBXZVRLZUHQK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable