Merck
547670
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-Rink resin
50-100 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
Rink amide (aminomethyl)polystyrene, 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
reticulante
1 % cross-linked
Extensión del etiquetado
1.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
50-100 mesh
Información legal
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)