Merck
547409
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-CHO (Benzaldehyde) resin
50-100 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
4-Benzyloxybenzaldehyde, polymer-bound, Aldehyde, polymer-bound, Wang aldehyde resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
StratoSpheres
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Extensión del etiquetado
3.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
50-100 mesh
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.[H]C(=O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3
Información legal
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)