Merck
546577
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride
96%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)CF3
Número de CAS:
Peso molecular:
243.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
densidad
1.706 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)9/h1-3H
Clave InChI
RZJOIMPUMMQKFR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71.7 °C - closed cup