Merck
546550
Sigma-Aldrich
DL-3,5-Difluorophenylalanine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
201.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
269.5-273.5 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC(Cc1cc(F)cc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9F2NO2/c10-6-1-5(2-7(11)4-6)3-8(12)9(13)14/h1-2,4,8H,3,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
QFGMPXZFCIHYIR-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)