Merck
546453
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
450.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
96%
mp
74-77 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(CBr)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CBr
InChI
1S/C19H30Br2O2/c1-14(2)6-5-7-15(3)8-9-23-19-11-16(12-20)18(22-4)10-17(19)13-21/h10-11,14-15H,5-9,12-13H2,1-4H3
Clave InChI
DOKSAXJBKYCNRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)