Merck
546402
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′,5′-dimethylacetophenone
97%
Sinónimos:
1-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)ethanone, 3′,5′-Dimethyl-4′-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-dimethylphenol
Seleccione un Tamaño
5 G
80,50 €
25 G
322,00 €
80,50 €
Precio de catálogo115,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
80,50 €
25 G
322,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H2(OH)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 €
Precio de catálogo115,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
151-155 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10(6)12/h4-5,12H,1-3H3
Clave InChI
MUWPKXVVEOGKNO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)