545910
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
83-85 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)CCOc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO3/c10-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
QCEDXODAYRWQRH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)