544485
2-Bromo-4-chloroaniline
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
64-68 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H5BrClN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
Clave InChI
SYTBIFURTZACKR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Bromo-4-chloroaniline is a 2-bromo-4-substituted aniline that can be prepared from 4-chloroaniline via electrophilic bromination.
Aplicación
2-Bromo-4-chloroaniline may be used in the preparation of:
- 2-bromo-4-chloro-N-tosylaniline
- 2-bromo-4-chlorothiophenol
- 7-chloro-4a-methyl-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-carbazol-2(3H)-one
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis of 2-Aza-and 8-Chloro-2-aza-phenothiazine1.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1906-1909 (1958)
Palladium-Catalyzed ?-Arylation of ?, ?-Unsaturated Ketones: Application to a One-Pot Synthesis of Tricyclic Indolines.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 120(1), 183?186-183?186 (2007)
Palladium-catalyzed coupling of 2-bromoanilines with vinylstannanes. A regiocontrolled synthesis of substituted indoles.
The Journal of Organic Chemistry, 53(6), 1170-1176 (1988)
An intriguing effect of lithium perchlorate dispersed on silica gel in the bromination of aromatic compounds by N-bromosuccinimide.
Canadian Journal of Chemistry, 83(2), 146-149 (2005)