Merck
542911
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(+)-4-bromo-3-hydroxybutyrate
technical grade
Seleccione un Tamaño
1 G
150,00 €
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
150,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
211.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
actividad óptica
[α]20/D +10°, neat
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
hydroxyl
cadena SMILES
CCOC(=O)C[C@@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
AIZRKZQHJNWBEI-RXMQYKEDSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)