Merck
542768
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3Cl2NO2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
232.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
131-135 °C (lit.)
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2NO2S2/c5-3-1-2(4(6)10-3)11(7,8)9/h1H,(H2,7,8,9)
Clave InChI
BUQKISCVZMIFEF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zuhal Alım et al.
Pharmacological reports : PR, 72(6), 1738-1748 (2020-08-05)
Thiophene(s) are an important group in therapeutic applications, and sulfonamides are the most important class of carbonic anhydrase (CA) inhibitors. In this study, inhibition effects of some thiophene-based sulfonamides on human erythrocytes carbonic anhydrase I and II isoenzymes (hCA-I and