542725
3-Fluorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
124.5-128.5 °C (lit.)
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6FNO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
Clave InChI
CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges