Merck
542482
Sigma-Aldrich
2-Butoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4OCH2CH2CH2CH3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
69-73 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-2-3-8-14-10-7-5-4-6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,2-3,8H2,1H3
Clave InChI
NNZPYUBZXKOFHS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Contains varying amounts of anhydride.
Aplicación
  • Potentially pharmacologically and biologically active inhibitor of hormone-sensitive lipase
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)