Merck
542466
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxyphenylboronic acid
Sinónimos:
2-(Propan-2-yloxy)phenylboronic acid, 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
índice de refracción
n20/D >1.5090 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
densidad
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)Oc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
Clave InChI
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Suzuki arylation
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)