Merck
541982
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Br(Cl)(OH)C6H2COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
311.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
115-119 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H8BrClO2/c14-11-7-9(15)6-10(13(11)17)12(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,17H
Clave InChI
DAACDYIERDIOLH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)